Learn More
Aluminum, Al/Zn, 50g, ARMI∣MBH
Código de producto. 30002673
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30002673 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30002673
Marca: ARMI/MBH MBH58X G40H6 BC
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Aluminum, Al/Zn, 50g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Manganese/Chromium/Cobalt/Nickel/Cadmium/Titanium/Iron/Silicon/Copper/Zinc/Beryllium/Magnesium/Lithium/Zirconium/Antimony/Lead/Tin/Vanadium
CAS 7429-90-5
Cantidad 50 g
Formulario Pieces
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Manganese 0.004 %/Chromium 0.005 %/Cobalt 0.006 %/Nickel 0.008 %/Cadmium 0.032 %/Titanium 0.064 %/Iron 0.08 %/Silicon 0.09 %/Copper 0.111 %/Zinc 7.55 %/Beryllium (0.002) %/Magnesium (0.003) %/Lithium (0.004) %/Zirconium (0.004) %/Antimony <0.0005 %/Lead <0.002 %/Tin <0.005 %/Vanadium <0.005 %