Learn More
Univet™ 506UP Clear Safety Glasses
Descripción
- Lens available with Vanguard PLUS coating
- Optimal comfort and fit thanks to the soft adjustable nose pad
- Soft terminal tips to eliminate local pressure
Especificaciones
Especificaciones
| Forma | Rectangular |
| Revestimiento de lente | Anti-fog, Scratch-resistant |
| Tinción de lente | None |
| Tipo de producto | Gafas de seguridad |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reusable |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Policarbonato |
| Protección UV | UV380 |
| Frame Type | Adjustable Temples |
| Mostrar más |