Learn More
Cellpath Stainless-steel Reusable Base Molds
Código de producto. p-5046819
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
7 x 7 x 5 mm
10 x 24 x 5 mm
14 x 24 x 5 mm
24 x 24 x 5 mm
30 x 24 x 9 mm
37 x 24 x 9 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
30226270 7 x 7 x 5 mm paquete de 5
30226276 37 x 24 x 9 mm paquete de 5
30226272 14 x 24 x 5 mm paquete de 5
30226275 30 x 24 x 9 mm paquete de 5
30226274 24 x 24 x 5 mm paquete de 5
30226271 10 x 24 x 5 mm paquete de 5
6 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 30226270
Marca: Cellpath GBB071405A
Edge
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Ideal for prostrate and breast cores and can be used with both grid and slatted processing cassettes for both horizontal and vertical sectioning. Cellpath Stainless-steel Reusable Base Moulds are manufactured from high quality stainless steel that put an end to extensive trimming of wax.
  • Made of reusable Stainless steel
  • Stackable to reduce storage area
  • Internal rounded corners enable easy removal of the wax block
  • Features extended edges prevent tipping and provide grip area for ease of handling
  • Available in wide range of sizes
  • GBB-0714-05A suitable for use with needle and punch biopsies
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7 x 7 x 5 mm
Cantidad 5/Pk.