Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis en seco de RC estándar Labs Spectra/Por™ 1, MWCO de 6-8 kD
Código de producto. p-5023617
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6,4 mm
6,4mm
14,6 mm
14,6mm
20,4mm
25,5 mm
25,5mm
32 mm
32 mm
64 mm
64 mm
76 mm
76 mm
Longitud (métrico):
0,32 ml/cm vol./longitud
1,7 ml/cm
1,7 ml/cm
3,3 ml/cm vol./longitud
32 ml/cm vol./longitud
32 ml/cm vol./longitud
46 ml/cm vol./longitud
46 ml/cm vol./longitud
5 m
5,1 ml/cm vol./longitud
7,9 ml/cm vol./longitud
Cantidad:
Cada uno
Kit/tubo de 1 m
Kit/tubo de 5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
5 M
5 metros
Código de producto. 15370752
Marca: Spectrum™ 132675T
Includes
  • 1 m o 5 m de tubos de diálisis Spectra/Por 1
  • 1 tapón Spectra/Por estándar (para flotabilidad)
  • 1 tapón Spectra/Por ponderado (para orientación)
  • 2 abridores de tubos adhesivos
Con tubos de membrana de celulosa regenerada de grado estándar para aplicaciones con diferencia significativa de tamaño entre las muestras de MW que se separan
  • Para aplicaciones básicas de diálisis o tubos de diálisis de evaluación para la aplicación de diálisis
  • Envasado en seco con glicerina (remojo en agua)
Especificaciones
MWCO De 6 a 8 kD
Diámetro (métrico) 76 mm
Longitud (métrico) 46 ml/cm vol./longitud
Cantidad Kit/tubo de 5 m