Learn More
Spectrum™ Kits de tamaños de prueba para tubos de membrana de diálisis de CE de calidad Biotech (1 medidor), MWCO: 50 kd
Código de producto. 15380672
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6,4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Longitud (métrico):
0,32 ml/cm vol./longitud
0,79 ml/cm vol./longitud
1,8 ml/cm vol./longitud
3,1 ml/cm vol./longitud
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 metro
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15380672 15 mm 1,8 ml/cm vol./longitud 1 metro
15370672 6,4 mm 0,32 ml/cm vol./longitud 1 metro
15390672 20 mm 3,1 ml/cm vol./longitud 1 metro
11540970 10 mm 0,79 ml/cm vol./longitud 1 PCS
4 options
Código de producto. 15380672
Marca: Spectrum™ 131381T
Includes
  • Tubo de CE de 1 m Biotech con ácida sódica al 0,05 %
  • Dos tapones de tubos universales
  • Cinco selecciones de apertura
Con tubos de membrana de éster de celulosa biológicamente inerte y ultrapura Biotech
Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas y críticas que requieren la selectividad y retención más concisas proporcionadas por la membrana de éster de celulosa (CE) Biotech respecto a la RC de grado estándar
  • Hidrófilo, porosidad simétrica
  • Para aplicaciones que requieren tubos pequeños o para evaluar una membrana de diálisis concreta
  • Incluye tubos de 1 m con par de tapones de tubos y 5 selecciones de apertura
Especificaciones
MWCO 50 kDa
Diámetro (métrico) 15 mm
Longitud (métrico) 1,8 ml/cm vol./longitud
Cantidad Kit/tubo de 1 m