Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis de CE Biotech Labs de 0,1 a 0,5 kD
Código de producto. p-5021993
Click to view available options
Diámetro (métrico):
6,4 mm
10 mm
15 mm
20 mm
Longitud (métrico):
0,32 ml/cm vol./longitud
0,79 ml/cm vol./longitud
1,8 ml/cm vol./longitud
3,1 ml/cm vol./longitud
Tamaño de la unidad:
1 metro
cada uno
Código de producto. 15340662
Marca: Spectrum™ 131060T
Edge
Includes
  • Tubo de CE de 1 m Biotech con ácida sódica al 0,05 %
  • Dos tapones de tubos universales
  • Cinco selecciones de apertura
Con tubos de membrana de éster de celulosa biológicamente inerte y ultrapura Biotech
Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas y críticas que requieren la selectividad y retención más concisas proporcionadas por la membrana de éster de celulosa (CE) Biotech respecto a la RC de grado estándar
  • Hidrófilo, porosidad simétrica
  • Para aplicaciones que requieren tubos pequeños o para evaluar una membrana de diálisis concreta
  • Incluye tubos de 1 m con par de tapones de tubos y 5 selecciones de apertura
Especificaciones
MWCO De 0,1 a 0,5 kDa
Diámetro (métrico) 20 mm
Longitud (métrico) 3,1 ml/cm vol./longitud
Cantidad Kit/tubo de 1 m
Contenido y almacenamiento Almacenamiento recomendado en refrigeración (de 4 a 8 °C).