Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis prehumedecidos de RC estándar Labs Spectra/Por™ 7, MWCO de 50 000 D
Código de producto. p-5013619
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
7,5mm
18 mm
22 mm
Longitud (métrico):
0,45 ml/cm vol./longitud
2,5 ml/cm vol./longitud
3,7 ml/cm vol./longitud
Tamaño de la unidad:
1 metro
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15340712 22 mm 3,7 ml/cm vol./longitud 1 metro
15320712 7,5mm 0,45 ml/cm vol./longitud 1 metro
15330712 18 mm 2,5 ml/cm vol./longitud 1 metro
3 options
Código de producto. 15340712
Marca: Spectrum™ 132130T
Includes
  • Tubos pretratados de 1 metro, un par de tapones y 5 selecciones de apertura
Con tubos tratados químicamente para eliminar cualquier rastro de metales pesados y compuestos de sulfuro
  • Hidrófilo, porosidad simétrica
  • Equilibrado en agua
  • Envasado húmedo en solución conservante con ácida sódica al 0,05 %
  • Para experimentos pequeños o calificar una membrana para una aplicación concreta
Especificaciones
MWCO 50 kDa
Diámetro (métrico) 22 mm
Longitud (métrico) 3,7 ml/cm vol./longitud
Cantidad Kit/tubo de 1 m