missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD14 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18780917
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18780917 500 μg 500 microgramos
18773769 25 μg 25 microgramos
18767519 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18780917

Marca: R&D Systems MAB3832500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 16 publications

CD14 Monoclonal specifically detects CD14 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD14
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Neutralization, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 134620
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Neutralization 10 ug/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P08571
Alias de gen CD14, CD14 antigen, CD14 molecule, monocyte differentiation antigen CD14, Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein
Símbolos de los genes CD14
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human CD14 Thr20-Cys352 Accession # P08571
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 929
Especificidad de la prueba Detects human CD14 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.