Learn More
Mequinol, Mikromol™
Descripción
Mequinol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | para-Methoxyphenol |
| CAS | 150-76-5 |
| Nombres de analitos o componentes | para-Methoxyphenol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H8 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Mequinol, 4-Methoxyphenol, Guaiacol Imp. G (EP), 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole, 4-MP, BMS 181158, HQMME, Hydroquinone methyl ether, Hydroquinone monomethyl ether, Leucobasal, Leucodine B, MEHQ, MQ-F, Mechinolum, NSC 4960, Novo-Dermoquinona, PMF (antioxidant), p-Guaiacol, p-Hydroxyanisol, p-Hydroxyanisole, p-Hydroxymethoxybenzene, p-Methoxyphenol, Guaiacol Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-methoxyphenol |
| Mostrar más |