Learn More
Cyproterone acetate, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
Descripción
Cyproterone acetate is an anti-androgen (IC50=7.1 nM) and progestogen synthetic steroid. Cyproterone acetate has affinity with progesteron and with glucocorticoidal receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyproterone acetate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 427-51-0 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 500 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H27ClO4 |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (82.72 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 20 mg/mL (49.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.25 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@]12C(C(Cl)=C[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(C(C)=O)OC(C)=O)=CC([C@H]5[C@@H]1C5)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 402.91 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.