missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R,R)-BD-AcAc 2, MedChemExpress

Código de producto. 16401776
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16401776 500 mg 500 miligramos
16416746 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16401776 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15344

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress (R,R)-BD-AcAc 2 ((R,R)-Ketone Ester), a ketone monoester, can be used as a source of oral nutritional ketones.

(R,R)-BD-AcAc 2 can elevate plasma levels of β-hydroxybutyrate and acetoacetate, blood glucose, blood Na+ levels and blood creatinine levels after oral administration in mice. (R,R)-BD-AcAc 2 can partly prevent muscle weakness in septic mice. (R,R)-BD-AcAc 2 has potential to improve exercise performance and endurance in animal body. (R,R)-BD-AcAc 2 can also be used to research Parkinson’s disease or diabetes.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (R,R)-BD-AcAc 2
Forma física Viscous Liquid
CAS 1208313-97-6
Color Amarillo claro
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H16O4
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo (R,R)-Ketone Ester
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (567.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (567.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H](O)CC(OCC[C@H](O)C)=O
Peso molecular (g/mol) 176.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.21
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.