Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis en seco de RC estándar Labs Spectra/Por™ 2 y 4, MWCO de 12 a 14 kD
Código de producto. 15390762
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
20,4 mm
20,4mm
48 mm
48 mm
Longitud (métrico):
18 ml/cm vol./longitud
18 ml/cm vol./longitud
3,3 ml/cm vol./longitud
Cantidad:
Kit/tubo de 1 m
Kit/tubo de 5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
5 metros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Cantidad unitSize
15390762 20,4 mm 3,3 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 5 m 5 metros
15320772 48 mm 18 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 5 m 5 metros
15330772 48 mm 18 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 1 m 1 metro
15300772 20,4mm 3,3 ml/cm vol./longitud Kit/tubo de 1 m 1 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15390762 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 132703T
Includes
  • Tubos de diálisis de 1 o 5 m Spectra/Por 2 o 4
  • Un tapón Spectra/Por estándar (para flotabilidad)
  • Un tapón Spectra/Por ponderado (para orientación)
  • Dos abridores de tubos adhesivos
Para experimentos de diálisis más pequeños o para evaluar tubos de diálisis para diálisis de aplicación
  • Hidrófilos, porosidad simétrica
  • Asegura una mayor permeabilidad y diálisis básica
  • Disponible en seco con glicerina (enjuagar en agua)
Especificaciones
MWCO De 12 a 14 kD
Diámetro (métrico) 20,4 mm
Longitud (métrico) 3,3 ml/cm vol./longitud
Cantidad Kit/tubo de 5 m