Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis en seco de RC estándar Labs Spectra/Por™ 2 y 4, MWCO de 12 a 14 kD
Descripción
Includes
- Tubos de diálisis de 1 o 5 m Spectra/Por 2 o 4
- Un tapón Spectra/Por estándar (para flotabilidad)
- Un tapón Spectra/Por ponderado (para orientación)
- Dos abridores de tubos adhesivos
- Hidrófilos, porosidad simétrica
- Asegura una mayor permeabilidad y diálisis básica
- Disponible en seco con glicerina (enjuagar en agua)
Especificaciones
Especificaciones
| MWCO | De 12 a 14 kD |
| Diámetro (métrico) | 48 mm |
| Longitud (métrico) | 18 ml/cm vol./longitud |
| Cantidad | Kit/tubo de 5 m |