Learn More
- Home
- Products
- Productos para análisis celular
- Microesferas
- Thermo Scientific™ Suspensiones de partículas de polímero serie 5000 de 0,31 μm a 0,93 μm
Thermo Scientific™ Suspensiones de partículas de polímero serie 5000 de 0,31 μm a 0,93 μm
Código de producto. 11879862 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Diámetro (métrico) | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11879862 | 0,65 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11869832 | 0,31 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11879832 | 0,31 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11889832 | 0,31 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11899832 | 0,33 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11809842 | 0,33 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11819842 | 0,33 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11829842 | 0,36 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11839842 | 0,36 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11849842 | 0,36 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11859842 | 0,43 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11869842 | 0,43 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11879842 | 0,43 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11819852 | 0,49 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11829852 | 0,49 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11839852 | 0,49 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11849852 | 0,5 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11859852 | 0,5 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11869852 | 0,5 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11879852 | 0,51 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11889852 | 0,51 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11899852 | 0,51 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11809862 | 0,52 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11819862 | 0,52 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11839862 | 0,6 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11849862 | 0,6 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11859862 | 0,6 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11869862 | 0,65 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11889862 | 0,65 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11899862 | 0,67 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11809872 | 0,67 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11819872 | 0,67 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 12828191 | 0,75 μm | 15 ml | 15 ml |
| 12934801 | 0,75 μm | 15 ml | 15 ML |
| 12944801 | 0,75 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11859872 | 0,82 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11869872 | 0,82 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11879872 | 0,82 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11889872 | 0,87 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11899872 | 0,87 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11809882 | 0,87 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11819882 | 0,93 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11829882 | 0,93 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11508582 | 0,45 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11809852 | 0,45 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11829862 | 0,52 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11899842 | 0,45 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11839882 | 0,93 μm | 1000 mL | 1000 ml |
Código de producto. 11879862
Marca: Thermo Scientific™ 5065B
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Cubra la necesidad de materiales de partículas con una gran variedad de tamaños de partículas y propiedades mediante suspensiones de partículas de polímero Thermo Scientific™ serie 5000, que resultan de especial interés para la investigación de la difusión de luz, la comprobación del filtro microporoso y la generación de partículas de aerosol.
Características:
- Densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm
- Diámetros calculados mediante microscopía óptica, espectroscopía de correlación fotónica o difusión de luz
- Envasadas en forma de suspensiones acuosas con un 10 % de sólidos por peso
- Intervalo de tamaño de hasta 3,1 micrómetros
- Si necesita partículas más grandes, consulte nuestras suspensiones de partículas de copolímero de la serie 7000.
Información para pedidos:
- Disponible en frascos de 15 ml, 100 ml y 1000 ml.
- Los frascos de 15 ml (frascos con n.º de referencia 'A'), 100 ml (frascos B) y 1000 ml (frascos C) se envasan por encargo; ejemplo (n.º de referencia 5003B y 5003C).
- El tiempo de espera para recibir estos volúmenes de llenado es de 10 días laborables.
Incluye:
Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS), prospecto general de manipulación del producto
Recomendado para:
Partículas de polímero de alta concentración < 3 μm que se emplean en la evaluación y la verificación de filtros, la investigación de la mecánica de fluidos y los estudios de dispersión, así como en muchos otros proyectos de investigación y desarrollo. No se han diseñado para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico, ya que no cumplen las rigurosas especificaciones que se requieren para estos tipos de aplicaciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Aditivo | Contiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad |
| Concentración | 10% |
| Contenido y almacenamiento | Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer. |
| Descripción | Partículas útiles para aplicaciones tales como evaluación de filtros, comprobación y prueba, investigación de dispersión de luz, investigación de mecánica de fluidos, generación de partículas de aerosol, estudios de dispersión y otros muchos proyectos de investigación y desarrollo. No se han diseñado para uso durante la calibración del instrumento. |
| Color | White or Colorless |
| Para utilizar con (aplicación) | Aerosol Particle Generation, Dispersion, Filter Evaluation, Light Scattering, Particle Generation |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Polymer Particle Suspensions |
| Incluye | Prospecto general de manipulación del producto |
| Envase | 100 mL |
| Densidad de las partículas | 1.05g/cm3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Índice de refracción | 1,59 a 589 nm (25 °C) |
| Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 24 meses |
| Diámetro (métrico) | 0,65 μm |
| Mostrar más Mostrar menos |