Learn More
Thermo Scientific™ Suspensiones de partículas de polímero serie 5000 de 0,31 μm a 0,93 μm
Código de producto. 11839842 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,31 μm
0,33 μm
0,36 μm
0,43 μm
0,45 μm
0,49 μm
0,5 μm
0,51 μm
0,52 μm
0,6 μm
0,65 μm
0,67 μm
0,75 μm
0,82 μm
0,87 μm
0,93 μm
Cantidad:
15 ml
100 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
15 ML
15 ml
48 product options available for selection
Product selection table with 48 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Cantidad unitSize
11839842 0,36 μm 100 mL 100 ml
11869832 0,31 μm 15 ml 15 ml
11879832 0,31 μm 100 mL 100 ml
11889832 0,31 μm 1000 mL 1000 ml
11899832 0,33 μm 15 ml 15 ml
11809842 0,33 μm 100 mL 100 ml
11819842 0,33 μm 1000 mL 1000 ml
11829842 0,36 μm 15 ml 15 ml
11849842 0,36 μm 1000 mL 1000 ml
11859842 0,43 μm 15 ml 15 ml
11869842 0,43 μm 100 mL 100 ml
11879842 0,43 μm 1000 mL 1000 ml
11819852 0,49 μm 15 ml 15 ml
11829852 0,49 μm 100 mL 100 ml
11839852 0,49 μm 1000 mL 1000 ml
11849852 0,5 μm 15 ml 15 ml
11859852 0,5 μm 100 mL 100 ml
11869852 0,5 μm 1000 mL 1000 ml
11879852 0,51 μm 15 ml 15 ml
11889852 0,51 μm 100 mL 100 ml
11899852 0,51 μm 1000 mL 1000 ml
11809862 0,52 μm 15 ml 15 ml
11819862 0,52 μm 100 mL 100 ml
11839862 0,6 μm 15 ml 15 ml
11849862 0,6 μm 100 mL 100 ml
11859862 0,6 μm 1000 mL 1000 ml
11869862 0,65 μm 15 ml 15 ml
11879862 0,65 μm 100 mL 100 ml
11889862 0,65 μm 1000 mL 1000 ml
11899862 0,67 μm 15 ml 15 ml
11809872 0,67 μm 100 mL 100 ml
11819872 0,67 μm 1000 mL 1000 ml
12828191 0,75 μm 15 ml 15 ml
12934801 0,75 μm 15 ml 15 ML
12944801 0,75 μm 100 mL 100 ml
11859872 0,82 μm 15 ml 15 ml
11869872 0,82 μm 100 mL 100 ml
11879872 0,82 μm 1000 mL 1000 ml
11889872 0,87 μm 15 ml 15 ml
11899872 0,87 μm 100 mL 100 ml
11809882 0,87 μm 1000 mL 1000 ml
11819882 0,93 μm 15 ml 15 ml
11829882 0,93 μm 100 mL 100 ml
11508582 0,45 μm 15 ml 15 ml
11809852 0,45 μm 1000 mL 1000 ml
11829862 0,52 μm 1000 mL 1000 ml
11899842 0,45 μm 100 mL 100 ml
11839882 0,93 μm 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 48 options available.
48 options
Código de producto. 11839842 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5036B
Cubra la necesidad de materiales de partículas con una gran variedad de tamaños de partículas y propiedades mediante suspensiones de partículas de polímero Thermo Scientific™ serie 5000.
Cubra la necesidad de materiales de partículas con una gran variedad de tamaños de partículas y propiedades mediante suspensiones de partículas de polímero Thermo Scientific™ serie 5000, que resultan de especial interés para la investigación de la difusión de luz, la comprobación del filtro microporoso y la generación de partículas de aerosol.
Características:
  • Densidad de 1,05 g/cm3 e índice de refracción de 1,59 a 589 nm
  • Diámetros calculados mediante microscopía óptica, espectroscopía de correlación fotónica o difusión de luz
  • Envasadas en forma de suspensiones acuosas con un 10 % de sólidos por peso
  • Intervalo de tamaño de hasta 3,1 micrómetros
  • Si necesita partículas más grandes, consulte nuestras suspensiones de partículas de copolímero de la serie 7000.
Información para pedidos:
  • Disponible en frascos de 15 ml, 100 ml y 1000 ml.
  • Los frascos de 15 ml (frascos con n.º de referencia «A»), 100 ml (frascos B) y 1000 ml (frascos C) se envasan por encargo; ejemplo (n.º de referencia 5003B y 5003C).
  • El tiempo de espera para recibir estos volúmenes de llenado es de 10 días laborables.
Incluye:
Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS), prospecto general de manipulación del producto
Recomendada para:
Partículas de polímero de alta concentración de < 3 μm que se emplean en la evaluación y la verificación de filtros, la investigación de la mecánica de fluidos y los estudios de dispersión, así como en muchos otros proyectos de investigación y desarrollo No están pensadas para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico, ya que no cumplen las rigurosas especificaciones que se requieren para estos tipos de aplicaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Contiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad
Concentración 10 %
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Descripción Partículas útiles para aplicaciones tales como evaluación de filtros, comprobación y prueba, investigación de dispersión de luz, investigación de mecánica de fluidos, generación de partículas de aerosol, estudios de dispersión y otros muchos proyectos de investigación y desarrollo. No se han diseñado para uso durante la calibración del instrumento.
Color Blanco o incoloro
Para utilizar con (aplicación) Generación de partículas en aerosol, Dispersión, Evaluación de filtros, Dispersión de luz, Generación de partículas
Material Poliestireno
Tipo de producto Partículas especializadas
Incluye Prospecto general de manipulación del producto
Envase 100 mL
Densidad de las partículas 1,05 g/cm3
Cantidad 100 mL
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 24 meses
Diámetro (métrico) 0,36 μm