Learn More
Thermo Scientific™ Suspensiones de partículas de polímero serie 5000 de 0,03 μm a 0,30 μm
Código de producto. 11869802 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,03 μm
0,06 μm
0,08 μm
0,09 μm
0,10 μm
0,11 μm
0,12 μm
0,14 μm
0,16 μm
0,17 μm
0,20 μm
0,22 μm
0,24 μm
0,26 μm
0,3 μm
Cantidad:
15 ml
100 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
15 ml
45 product options available for selection
Product selection table with 45 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Cantidad unitSize
11869802 0,11 μm 15 ml 15 ml
10184734 0,03 μm 15 ml 15 ml
11829792 0,03 μm 100 mL 100 ml
11839792 0,03 μm 1000 mL 1000 ml
11849792 0,06 μm 15 ml 15 ml
11859792 0,06 μm 100 mL 100 ml
11869792 0,06 μm 1000 mL 1000 ml
11879792 0,08 μm 15 ml 15 ml
11889792 0,08 μm 100 mL 100 ml
11899792 0,08 μm 1000 mL 1000 ml
11809802 0,09 μm 15 ml 15 ml
11819802 0,09 μm 100 mL 100 ml
11829802 0,09 μm 1000 mL 1000 ml
11839802 0,10 μm 15 ml 15 ml
11849802 0,10 μm 100 mL 100 ml
11859802 0,10 μm 1000 mL 1000 ml
11879802 0,11 μm 100 mL 100 ml
11889802 0,11 μm 1000 mL 1000 ml
11899802 0,12 μm 15 ml 15 ml
11809812 0,12 μm 100 mL 100 ml
11819812 0,12 μm 1000 mL 1000 ml
11829812 0,14 μm 15 ml 15 ml
11839812 0,14 μm 100 mL 100 ml
11849812 0,14 μm 1000 mL 1000 ml
11859812 0,16 μm 15 ml 15 ml
11869812 0,16 μm 100 mL 100 ml
11879812 0,16 μm 1000 mL 1000 ml
11889812 0,17 μm 15 ml 15 ml
11899812 0,17 μm 100 mL 100 ml
11809822 0,17 μm 1000 mL 1000 ml
11819822 0,20 μm 15 ml 15 ml
11829822 0,20 μm 100 mL 100 ml
11839822 0,20 μm 1000 mL 1000 ml
11849822 0,22 μm 15 ml 15 ml
11859822 0,22 μm 100 mL 100 ml
11869822 0,22 μm 1000 mL 1000 ml
11598552 0,24 μm 15 ml 15 ml
11889822 0,24 μm 100 mL 100 ml
11899822 0,24 μm 1000 mL 1000 ml
11809832 0,26 μm 15 ml 15 ml
11819832 0,26 μm 100 mL 100 ml
11829832 0,26 μm 1000 mL 1000 ml
11839832 0,3 μm 15 ml 15 ml
11849832 0,3 μm 100 mL 100 ml
11859832 0,3 μm 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 45 options available.
45 options
Código de producto. 11869802 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 5011A
Optimice la investigación de la difusión de luz, la comprobación del filtro microporoso y la generación de partículas de aerosol mediante estas suspensiones de partículas.
Optimice la investigación de la difusión de luz, la comprobación del filtro microporoso y la generación de partículas de aerosol mediante suspensiones de partículas de polímero Thermo Scientific™ serie 5000 de 0,03 μm a 0,30 μm. Estas partículas están diseñadas para satisfacer una amplia variedad de necesidades en cuanto al tamaño y las propiedades de las partículas.
Las microesferas de poliestireno tienen una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm. Los diámetros de las partículas se miden mediante microscopía óptica, espectroscopía de correlación fotónica o dispersión de la luz. Se envasan en forma de suspensiones acuosas con un 10 % de sólidos en peso. Las partículas de la serie 5000 tienen un tamaño máximo de 3,1 micrómetros. Si necesita partículas más grandes, consulte la información sobre nuestras suspensiones de microesferas de copolímero de la serie 7000.
Información para pedidos:
Tamaños de frasco de 15 ml, 100 ml y 1000 ml. Los frascos de 15 ml (frascos con n.º de referencia “A”), 100 ml (frascos B) y 1000 ml (frascos C) se embalan según pedido; ejemplo (n.º de referencia 5003B y 5003C). El tiempo de espera para recibir estos volúmenes de llenado es de 10 días laborables.
Incluye:
Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS), prospecto general de manipulación del producto
Recomendada para:
Partículas de polímero de alta concentración de < 3 μm que se emplean en la evaluación y la verificación de filtros, la investigación de la mecánica de fluidos y los estudios de dispersión, así como en muchos otros proyectos de investigación y desarrollo. No se han diseñado para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico, ya que no cumplen las rigurosas especificaciones que se requieren para estos tipos de aplicaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Contiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad
Concentración 10 %
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Descripción Partículas útiles para aplicaciones tales como evaluación de filtros, comprobación y prueba, investigación de dispersión de luz, investigación de mecánica de fluidos, generación de partículas de aerosol, estudios de dispersión y otros muchos proyectos de investigación y desarrollo. No se han diseñado para uso durante la calibración del instrumento.
Color Blanco o incoloro
Para utilizar con (aplicación) Generación de partículas en aerosol, Dispersión, Evaluación de filtros, Dispersión de luz, Generación de partículas
Material Poliestireno
Tipo de producto Partículas especializadas
Incluye Prospecto general de manipulación del producto
Envase 15 ml
Densidad de las partículas 1,05 g/cm3
Cantidad 15 ml
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 24 meses
Diámetro (métrico) 0,11 μm