Learn More
- Home
- Products
- Productos para análisis celular
- Microesferas
- Thermo Scientific™ Suspensiones de partículas de polímero serie 5000 de 0,03 μm a 0,30 μm
Thermo Scientific™ Suspensiones de partículas de polímero serie 5000 de 0,03 μm a 0,30 μm
Código de producto. 11849802 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Diámetro (métrico) | Cantidad | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11849802 | 0,10 μm | 100 mL | 100 ml |
| 10184734 | 0,03 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11829792 | 0,03 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11839792 | 0,03 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11849792 | 0,06 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11859792 | 0,06 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11869792 | 0,06 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11879792 | 0,08 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11889792 | 0,08 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11899792 | 0,08 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11809802 | 0,09 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11819802 | 0,09 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11829802 | 0,09 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11839802 | 0,10 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11859802 | 0,10 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11869802 | 0,11 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11879802 | 0,11 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11889802 | 0,11 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11899802 | 0,12 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11809812 | 0,12 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11819812 | 0,12 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11829812 | 0,14 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11839812 | 0,14 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11849812 | 0,14 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11859812 | 0,16 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11869812 | 0,16 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11879812 | 0,16 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11889812 | 0,17 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11899812 | 0,17 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11809822 | 0,17 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11819822 | 0,20 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11829822 | 0,20 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11839822 | 0,20 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11849822 | 0,22 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11859822 | 0,22 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11869822 | 0,22 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11598552 | 0,24 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11889822 | 0,24 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11899822 | 0,24 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11809832 | 0,26 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11819832 | 0,26 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11829832 | 0,26 μm | 1000 mL | 1000 ml |
| 11839832 | 0,3 μm | 15 ml | 15 ml |
| 11849832 | 0,3 μm | 100 mL | 100 ml |
| 11859832 | 0,3 μm | 1000 mL | 1000 ml |
Código de producto. 11849802
Marca: Thermo Scientific™ 5010B
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción
Optimice la investigación de la difusión de luz, la comprobación del filtro microporoso y la generación de partículas de aerosol mediante suspensiones de partículas de polímero Thermo Scientific™ serie 5000 de 0,03 μm a 0,30 μm. Estas partículas están diseñadas para satisfacer una amplia variedad de necesidades en cuanto al tamaño y las propiedades de las partículas.
Las microesferas de poliestireno tienen una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm. Los diámetros de las partículas se miden mediante microscopía óptica, espectroscopía de correlación fotónica o dispersión de la luz. Se envasan en forma de suspensiones acuosas con un 10 % de sólidos en peso. Las partículas de la serie 5000 tienen un tamaño máximo de 3,1 micrómetros. Si necesita partículas más grandes, consulte la información sobre nuestras suspensiones de microesferas de copolímero de la serie 7000.
Información para pedidos:
Tamaños de frasco de 15 ml, 100 ml y 1000 ml. Los frascos de 15 ml (frascos con n.º de referencia “A”), 100 ml (frascos B) y 1000 ml (frascos C) se embalan según pedido; ejemplo (n.º de referencia 5003B y 5003C). El tiempo de espera para recibir estos volúmenes de llenado es de 10 días laborables.
Incluye:
Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS), prospecto general de manipulación del producto
Recomendada para:
Partículas de polímero de alta concentración de < 3 μm que se emplean en la evaluación y la verificación de filtros, la investigación de la mecánica de fluidos y los estudios de dispersión, así como en muchos otros proyectos de investigación y desarrollo. No se han diseñado para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico, ya que no cumplen las rigurosas especificaciones que se requieren para estos tipos de aplicaciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Aditivo | Contiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad |
| Concentración | 10 % |
| Contenido y almacenamiento | A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. |
| Descripción | Partículas útiles para aplicaciones tales como evaluación de filtros, comprobación y prueba, investigación de dispersión de luz, investigación de mecánica de fluidos, generación de partículas de aerosol, estudios de dispersión y otros muchos proyectos de investigación y desarrollo. No se han diseñado para uso durante la calibración del instrumento. |
| Color | Blanco o incoloro |
| Para utilizar con (aplicación) | Generación de partículas en aerosol, Dispersión, Evaluación de filtros, Dispersión de luz, Generación de partículas |
| Material | Poliestireno |
| Tipo de producto | Partículas especializadas |
| Incluye | Prospecto general de manipulación del producto |
| Envase | 100 mL |
| Densidad de las partículas | 1,05 g/cm3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Índice de refracción | 1,59 a 589 nm (25 °C) |
| Estabilidad | Producto estable durante un mínimo de 24 meses |
| Diámetro (métrico) | 0,10 μm |
| Mostrar más Mostrar menos |