Learn More
Thermo Scientific™ Suspensiones de partículas de polímero serie 5000 de 0,03 μm a 0,30 μm
Código de producto. 11809822 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,03 μm
0,06 μm
0,08 μm
0,09 μm
0,10 μm
0,11 μm
0,12 μm
0,14 μm
0,16 μm
0,17 μm
0,20 μm
0,22 μm
0,24 μm
0,26 μm
0,3 μm
Cantidad:
15 ml
100 mL
1000 mL
missing translation for 'unitSize'
100 ml
1000 ml
15 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11809822
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 5017C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Optimice la investigación de la difusión de luz, la comprobación del filtro microporoso y la generación de partículas de aerosol mediante estas suspensiones de partículas.
Optimice la investigación de la difusión de luz, la comprobación del filtro microporoso y la generación de partículas de aerosol mediante suspensiones de partículas de polímero Thermo Scientific™ serie 5000 de 0,03 μm a 0,30 μm. Estas partículas están diseñadas para satisfacer una amplia variedad de necesidades en cuanto al tamaño y las propiedades de las partículas.
Las microesferas de poliestireno tienen una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm. Los diámetros de las partículas se miden mediante microscopía óptica, espectroscopía de correlación fotónica o dispersión de la luz. Se envasan en forma de suspensiones acuosas con un 10 % de sólidos en peso. Las partículas de la serie 5000 tienen un tamaño máximo de 3,1 micrómetros. Si necesita partículas más grandes, consulte la información sobre nuestras suspensiones de microesferas de copolímero de la serie 7000.
Información para pedidos:
Tamaños de frasco de 15 ml, 100 ml y 1000 ml. Los frascos de 15 ml (frascos con n.º de referencia “A”), 100 ml (frascos B) y 1000 ml (frascos C) se embalan según pedido; ejemplo (n.º de referencia 5003B y 5003C). El tiempo de espera para recibir estos volúmenes de llenado es de 10 días laborables.
Incluye:
Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS), prospecto general de manipulación del producto
Recomendada para:
Partículas de polímero de alta concentración de < 3 μm que se emplean en la evaluación y la verificación de filtros, la investigación de la mecánica de fluidos y los estudios de dispersión, así como en muchos otros proyectos de investigación y desarrollo. No se han diseñado para calibrar instrumentos ni como reactivos de diagnóstico, ya que no cumplen las rigurosas especificaciones que se requieren para estos tipos de aplicaciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aditivo Contiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad
Concentración 10 %
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Descripción Partículas útiles para aplicaciones tales como evaluación de filtros, comprobación y prueba, investigación de dispersión de luz, investigación de mecánica de fluidos, generación de partículas de aerosol, estudios de dispersión y otros muchos proyectos de investigación y desarrollo. No se han diseñado para uso durante la calibración del instrumento.
Color Blanco o incoloro
Para utilizar con (aplicación) Generación de partículas en aerosol, Dispersión, Evaluación de filtros, Dispersión de luz, Generación de partículas
Material Poliestireno
Tipo de producto Partículas especializadas
Incluye Prospecto general de manipulación del producto
Envase 1000 mL
Densidad de las partículas 1,05 g/cm3
Cantidad 1000 mL
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 24 meses
Diámetro (métrico) 0,17 μm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt