Learn More
Hamilton™ Jeringa de 500 μl Microliter modelo 750 N, aguja cementada, calibre 22, 5,08 cm (2 in), estilo de punta 2
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Hoja de especificaciones
- Volumen – 500 μl
- Tipo de jeringa – Microliter
- Jeringas serie – 700
- Terminación – Aguja cementada (N)
- Aguja – Aguja cementada
- Grosor – Calibre 22
- Estilo de punta – 2
- Longitud de la aguja – 51 mm
- Trayectoria del líquido – SST, vidrio de borosilicato
- Esterilizable en autoclave – No
- Esterilizable en gas – Sí
- máx. – 68,9 bar
- Temperatura máxima – 50 °C / 122 °F
- Temperatura mínima – 10 °C / 50 °F
- Diámetro interior del cuerpo – 3,26 mm
- Diámetro exterior del cuerpo – 0,305 pulg. (7,75 mm)
- Diámetro interior de la aguja – 0,0161 pulg. (0,41 mm)
- Diámetro exterior de la aguja – 0,0283 pulg. (0,72 mm)
- Volumen muerto de aguja estándar – 6,81 μl
- Cantidad de ventas – Una jeringa por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 22 G |
| Tipo de producto | Serie 700 |
| Volumen (métrico) | 500 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 51 mm |