Learn More
Hamilton™ Jeringa de 500 μl Gastight modelo 1750 LTN, aguja cementada, calibre 22, 5,08 cm (2 in), estilo de punta 2
Código de producto. 11538014
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11538014
Marca: Hamilton™ DS81214
Las jeringas de la serie 1700 son la versión Gastight de las jeringas originales de la serie 700. Esta serie de jeringas es ideal para dispensar volúmenes desde 1 μL hasta 500 μL. Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
Hoja de especificaciones
  • Volumen – 500 μl
  • Tipo de jeringa – estanco a los gases
  • Jeringas serie – 1700
  • Terminación – Aguja cementada con punta Luer (LTN)
  • Aguja – Aguja cementada
  • Grosor – Calibre 22
  • Estilo de punta – 2
  • Longitud de la aguja – 51 mm
  • Trayectoria del líquido – SST, vidrio de borosilicato, PTFE
  • Esterilizable en autoclave – No
  • Esterilizable en gas – Sí
  • máx. – 700 psig (48,3 bar)
  • Temperatura máxima – 50 °C / 122 °F
  • Temperatura mínima – 10 °C / 50 °F
  • Diámetro interior del cuerpo – 0,128 pulg. (3,26 mm)
  • Diámetro exterior del cuerpo – 0,305 pulg. (7,75 mm)
  • Diámetro interior de la aguja – 0,0161 pulg. (0,41 mm)
  • Diámetro exterior de la aguja – 0,0283 pulg. (0,72 mm)
  • Volumen muerto de aguja estándar – 6,81 μl
  • Cantidad de ventas – Una jeringa por paquete
Especificaciones
Calibre de aguja 22 G
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0161 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,41 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0283 in
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,72 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto estanco a los gases
Presión máxima 700 psig (48,3 bar)
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Número de punta de aguja 2
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1/paq.
Volumen (métrico) 500 μl
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm