Learn More
Agilent BioTek Lavador de microplacas 50TS
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17297789 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Modelo:
50TS12
50TS12V
50TS16
50TS16V
50TS8
50TS8F
50TS8M
50TS8MF
50TS8MV
50TS8V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17297789
Marca: Agilent BioTek 50TS8VSN
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Para la separación biomagnética y filtración en vacío
La arandela BioTek 50 TS ofrece un excelente rendimiento de lavado de microplacas. Ideal para usar como arandela ELISA, el sistema también es muy adecuado para el lavado de ensayos basados en células. 50 TS también puede procesar protocolos de filtración biomagnética o de gránulos de poliestireno y de vacío
La pantalla táctil a color proporciona una interfaz visual que hace que la creación de protocolos sea rápida e intuitiva. Cuando se utiliza con el lector de absorbancia 800 TS u otro sistema de detección, 50 TS ofrece comodidad y resultados de alta calidad para los flujos de trabajo de lavado de placas del laboratorio.
Services
12 meses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS.
Conexiones USB (1)
Frascos De 2 a 4 l (opcional)
Tipos de placas Placas de 24, 96 y 384 pocillos (96 y 384 pocillos: placas de perfil bajo y estándar; fondo sólido y con filtro (opcional), placas de 24 pocillos con colector de 4 pocillos)
Tiempo de inmersión Programable en minutos y segundos, hasta 30 min.
Tipo Lavador de microplacas
Peso (métrico) 9,8 kg
Ciclos de lavado Desde 1 hasta 10
Volumen de lavado De 25 a 3000 μl/pocillo
Pantalla Pantalla táctil LCD a color de 10,9 cm (4,3 pulg)
Caudal De 150 a 1000 μl/pocillo/s (dependiente de colector)
Tipo de liberación de fluidos Un accionamiento de jeringa de desplazamiento positivo
Modelo 50TS8V
Incluye Solo placas de 96 pocillos; conmutación de tampones
Interfaz de automatización Pantalla táctil LCD en color de 88,9 mm (4,3 pulg.)
Peso (imperial) 22 lb
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.