Learn More
Agilent BioTek Lavador de microplacas 50TS
Tienda Agilent BioTek Productos
Descripción
La arandela BioTek 50 TS ofrece un excelente rendimiento de lavado de microplacas. Ideal para usar como arandela ELISA, el sistema también es muy adecuado para el lavado de ensayos basados en células. 50 TS también puede procesar protocolos de filtración biomagnética o de gránulos de poliestireno y de vacío
La pantalla táctil a color proporciona una interfaz visual que hace que la creación de protocolos sea rápida e intuitiva. Cuando se utiliza con el lector de absorbancia 800 TS u otro sistema de detección, 50 TS ofrece comodidad y resultados de alta calidad para los flujos de trabajo de lavado de placas del laboratorio.
Garantía
12 meses
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS. |
| Conexiones | USB (1) |
| Frascos | De 2 a 4 l (opcional) |
| Tipos de placas | Placas de 24, 96 y 384 pocillos (96 y 384 pocillos: placas de perfil bajo y estándar; fondo sólido y con filtro (opcional), placas de 24 pocillos con colector de 4 pocillos) |
| Tiempo de inmersión | Programable en minutos y segundos, hasta 30 min. |
| Tipo | Lavador de microplacas |
| Peso (métrico) | 9,8 kg |
| Ciclos de lavado | Desde 1 hasta 10 |
| Volumen de lavado | De 25 a 3000 μl/pocillo |
| Pantalla | Pantalla táctil LCD a color de 10,9 cm (4,3 pulg) |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.