Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga UVSafe™ de 50 ml con tapones con cierre hermético
Código de producto. 17527906
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 20 gradillas/caja
50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja
500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 500
Código de producto. Esterilidad Envase unitSize
17527906 Estéril 25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 20 gradillas/caja paquete de 25
16654052 Estéril 50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja paquete de 500
16664062 No estéril 500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja paquete de 500
3 options
Código de producto. 17527906
Marca: Labcon™ 31924350069
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estos tubos para centrífuga bloquean el 100 % de la luz UVA, UVB y UVC, a la vez que permiten que la luz visible pase a través de ellos.
  • Con tapón estilo enchufe incluido
  • Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
  • Graduaciones impresas en blanco
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Material del cierre Polyethylene
Color del tapón Purple
Capacidad (métrico) 50 mL
Desechables Sí
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con Centrifuges, Rotators, Shakers
N.° por paquete 25/paq.
Envase 25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 20 gradillas/caja
Cantidad 25 tubos/gradilla de fibra de bajos residuos
Esterilidad Estéril
Línea de productos Tubos de centrífuga UVSafe
Sin ARNasa Yes
Sin ADNasa Yes
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cylindrical
Longitud (métrico) 115 mm
Tamaño del tapón 29 mm
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Plug Style Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area Sí
Altura (métrico) 115 mm
Resistencia UV Yes
Graduated Yes
Tipo de producto Centrifuge Tube
RCF máx. 12,500 x g