Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga UVSafe™ de 50 ml con tapones con cierre hermético
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16654052
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 20 gradillas/caja
50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja
500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 500
Código de producto. Esterilidad Envase unitSize
16654052 Estéril 50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja paquete de 500
16664062 No estéril 500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja paquete de 500
17527906 Estéril 25 tubos/gradilla de fibra de residuos bajos, 20 gradillas/caja paquete de 25
3 options
Código de producto. 16654052
Marca: Labcon™ 31824450069
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos tubos para centrífuga bloquean el 100 % de la luz UVA, UVB y UVC, a la vez que permiten que la luz visible pase a través de ellos.
  • Con tapón estilo enchufe incluido
  • Si es estéril, esterilización validada (ISO 11137) para su uso en laboratorios de investigación y medicina
  • Graduaciones impresas en blanco
  • Congelable a -80 °C
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD; IATA 95 kPa
Material del cierre Polyethylene
Color del tapón Purple
Color Ámbar
Capacidad (métrico) 50 mL
Desechables
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con Centrifuges, Rotators, Shakers
N.° por paquete 50/paq.
Envase 50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja
Cantidad 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
Esterilidad Estéril
Línea de productos Tubos de centrífuga UVSafe
Sin ARNasa Yes
Sin ADNasa Yes
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cylindrical
Longitud (métrico) 115 mm
Tamaño del tapón 29 mm
Declaraciones de limpieza ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Plug Style Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area Sí
Resistencia UV Yes
Graduated Yes
Graduaciones De 5 a 45 en incrementos de 1
Tipo de producto Centrifuge Tube
RCF máx. 12,500 x g