Learn More
Labcon™ SuperClear™ 50 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
Descripción
- Tubos cónicos para centrífuga
- Superficie de escritura antimanchas patentada
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 22 000 x G
- Congelable a -80 °C
- Esterilizable en autoclave
- Capacidad: 50 mL
- Fabricados en EE. UU.
Para tubos con tapón plano acoplado: Certificado IATA 95 kPa para cumplir con las normas USDOT HMR, 49 C.F.R., Partes 171-180, y con los estándares de envío de tubos e instrucciones de embalaje IATA DGR UN3373 PI650 para muestras infecciosas y de diagnóstico.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD; IATA 95 kPa |
| Material del cierre | Polypropylene |
| Color del tapón | Purple |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Desechables | Sí |
| Material | Resina de polipropileno |
| Para utilizar con | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| N.º por caja | 500 Tubes/Cs. |
| N.° por paquete | 25 Tubes/Pk. |
| Mostrar más |