Learn More
Labcon™ SuperClear™ 50 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16699832
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca con cierre hermético
Tapón de rosca plano incluido
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
10 tubos/bolsa IntegraPack™, 5 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja
25 tubos/gradilla de polipropileno reutilizable y 20 gradillas/caja
25 tubos/gradilla y 20 gradillas/caja
25 tubos/gradilla, 20 gradillas/caja
50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja
500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Esterilidad Envase unitSize
16699832 Tapón de rosca plano incluido Estéril En envase individual paquete de 100
16604052 Tapón de rosca plano incluido Estéril 10 tubos/bolsa IntegraPack™, 5 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja paquete de 500
16694052 Tapón de rosca plano incluido No estéril 25 tubos/gradilla y 20 gradillas/caja paquete de 500
16614062 Tapón de rosca plano incluido Estéril 25 tubos/gradilla de polipropileno reutilizable y 20 gradillas/caja paquete de 500
16614052 Tapón de rosca plano incluido No estéril 50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja paquete de 500
16624052 Tapón de rosca plano incluido Estéril 50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja paquete de 500
16634062 Tapón de rosca con cierre hermético No estéril 25 tubos/gradilla y 20 gradillas/caja paquete de 500
16644062 Tapón de rosca con cierre hermético Estéril 25 tubos/gradilla y 20 gradillas/caja paquete de 500
16634052 Tapón de rosca con cierre hermético No estéril 50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja paquete de 500
16644052 Tapón de rosca con cierre hermético Estéril 50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja paquete de 500
16624062 Tapón de rosca plano incluido No estéril 500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja paquete de 500
16654062 Tapón de rosca con cierre hermético No estéril 500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja paquete de 500
17798848 Tapón de rosca plano incluido Estéril 25 tubos/gradilla, 20 gradillas/caja paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 16699832 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 31811650069
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Made from a unique ultra clear medical grade resin and engineered with thick, durable walls for high speed centrifugation. Leak resistant flat caps with molded in elastomeric seals are tested to the IATA 95kPa.
  • Tubos cónicos para centrífuga
  • Superficie de escritura antimanchas patentada
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Centrifugado hasta 20 000 x G
  • Congelable a -80 °C
  • Esterilizable en autoclave
  • Capacidad: 50 mL
  • Fabricados en EE. UU.
Para tubos con tapón plano acoplado: Certificado IATA 95 kPa para cumplir con las normas USDOT HMR, 49 C.F.R., Partes 171-180, y con los estándares de envío de tubos e instrucciones de embalaje IATA DGR UN3373 PI650 para muestras infecciosas y de diagnóstico.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD; IATA 95 kPa
Material del cierre Polypropylene
Color del tapón Morado
Color Natural
Capacidad (métrico) 50 ml
Desechables
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con Centrifuges, Rotators, Shakers
N.º por caja 100 Tubes/Cs.
N.° por paquete 1/bolsa
Envase En envase individual
Cantidad 1/bolsa
Esterilidad Estéril
Línea de productos Tubos para centrífuga SuperClear
Sin ARNasa Yes
Sin ADNasa Yes
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cilíndrico
Longitud (métrico) 115 mm
Tamaño del tapón 29 mm
Declaraciones de limpieza ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca plano incluido
Closure Included Yes
Writing Area Sí
Diámetro (métrico) 29 mm
Graduated Yes
Graduaciones De 5 a 45 en incrementos de 1
Tipo de producto Centrifuge Tube
RCF máx. 20.000 x g