Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga de 50 ml PerformR™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7194033
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Cierre hermético
Tapones con cierre hermético
Tapones planos
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad:
25 tubos/gradilla de plástico
25 tubos/gradilla de polipropileno reutilizable, 12 gradillas/caja
50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
500 tubos y tapones en bolsas independientes
500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja.
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 300
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. Tipo de tapón Esterilidad Cantidad unitSize
16674052 Tapones planos Estéril 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
16684052 Tapones con cierre hermético Estéril 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 500
30533294 Tapones con cierre hermético Estéril 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja paquete de 50
16684062 Tapones planos Estéril 25 tubos/gradilla de polipropileno reutilizable, 12 gradillas/caja paquete de 300
16694062 Tapones planos No estéril 500 tubos/bolsa, 500 tapones en bolsa separada, 500 tubos y tapones/caja. paquete de 500
17537906 Cierre hermético Estéril 25 tubos/gradilla de plástico paquete de 25
17547906 Cierre hermético No estéril 500 tubos y tapones en bolsas independientes paquete de 500
7 options
Código de producto. 16674052
Marca: Labcon™ 31863450069
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estos tubos para centrífuga contienen graduaciones laterales negras y una superficie de escritura blanca.
  • Centrifugado hasta 12.500 xG
  • Congelable a -80 °C
  • Los tubos son esterilizables en autoclave
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Material del cierre Polietileno
Color del tapón Purple
Color Natural
Capacidad (métrico) 50 mL
Desechables
Material Resina de polipropileno
Para utilizar con Centrifuges, Rotators, Shakers
N.° por paquete 50/paq.
Envase 50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja
Cantidad 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/caja
Esterilidad Estéril
Línea de productos PerformR
Sin ARNasa Yes
Sin ADNasa Yes
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Forma Cylindrical
Longitud (métrico) 115 mm
Declaraciones de limpieza Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas
ACT Label Sí
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapones planos
Closure Included Yes
Writing Area Sí
Altura (métrico) 115 mm
Diámetro (métrico) 29 mm
Graduated Yes
Graduaciones De 5 a 45 ml en incrementos de 2,5 ml
Tipo de producto Tubo cónico
RCF máx. 12,500 x g