Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga de 50 ml PerformR™
Descripción
- Centrifugado hasta 12.500 xG
- Congelable a -80 °C
- Los tubos son esterilizables en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Material del cierre | Polietileno |
| Color del tapón | Purple |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Desechables | Sí |
| Material | Resina de polipropileno |
| Para utilizar con | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| Envase | 500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs. |
| Cantidad | 500 tubos y tapones en bolsas independientes |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |