Learn More
Labcon™ Tubos para centrífuga de 50 ml PerformR™
Descripción
- Centrifugado hasta 12.500 xG
- Congelable a -80 °C
- Los tubos son esterilizables en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD |
| Material del cierre | Polietileno |
| Color del tapón | Purple |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Desechables | Sí |
| Material | Resina de polipropileno USP clase VI |
| Para utilizar con | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| N.° por paquete | 50/paq. |
| Envase | 50 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja |
| Mostrar más |