Learn More
Wheaton™ Tubo para centrífuga de 50 ml graduado
Descripción
- A prueba de fugas
- Estéril
- Tubos de base cónica
- Graduados
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color del tapón | Azul |
| Color | Azul |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Desechables | Sí |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 500 |
| N.° por paquete | 25 |
| Envase | en gradilla |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |