Learn More
Hamilton™ 50 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
Código de producto. p-200000254
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
No se incluye la aguja
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
No se incluye la aguja
Tipo de conexión:
Bloqueo de muestras
Luer Lock
Luer Lock macho
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17804332
Marca: Hamilton™ CAL80008
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
  • This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
  • Dispenses volumes up to 50 mL.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Borosilicate Glass
Calibre de aguja 22 G
Diámetro interior (imperial) 1,28 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0161 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.41 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0283 in
Diámetro exterior (imperial) 1,45 in
Diámetro interior (métrico) 32.6 mm
Diámetro exterior (métrico) 36.9 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.72 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Temperatura máx. (imperial) 176 °F
Temperatura máxima 80 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1050 SL Syringe
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 50 mL
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Bloqueo de muestras