Learn More
Hamilton™ 50 μl, modelo 1705 TLL SYR, jeringa de instrumento de larga duración
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Hoja de especificaciones
- Volumen – 50 μl
- Tipo de jeringa – Estanca a los gases de larga duración
- Jeringas serie – 1700
- Terminación – Luer Lock de PTFE (TLL)
- Aguja – Jeringa para instrumental
- Tipo de émbolo – Estilo X
- Trayectoria del líquido – Vidrio de borosilicato, PTFE, UHMWPE
- Esterilizable en autoclave – No
- Esterilizable en gas – Sí
- máx. – 68,9 bar
- Temperatura máxima – 115 °C / 239 °F
- Temperatura mínima – 10 °C / 50 °F
- Diámetro interior del cuerpo – 0,041 pulg. (1,03 mm)
- Diámetro exterior del cuerpo – 0,305 pulg. (7,75 mm)
- Cantidad de ventas – Una jeringa por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gastight de larga duración serie 1700 |
| Volumen (métrico) | 50 μl |