Learn More
Hamilton™ 50 μL 800 Series Microliter Syringe
Código de producto. 17844232
Click to view available options
Calibre de aguja:
22s G
No se incluye la aguja
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
No se incluye la aguja
Tipo de conexión:
Cementada
Extraíble
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17844232
Marca: Hamilton™ CAL84881
The 800 series Microliter syringes are the reinforced plunger version of the original 700 series syringes.
  • Attached to the flange of the syringe is a blue Syringe Holder, which provides a spot to hold the syringe that will not heat up the barrel causing dispense inaccuracies.
  • Provides additional support to small-volume plungers that are prone to bending during injection.
  • This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 50 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 22s G
Diámetro interior (imperial) 0,041 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0059 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.15 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0283 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 1.03 mm
Diámetro exterior (métrico) 7.75 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.72 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Jeringa Microliter
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 805 N
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 50 μl
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Cementada