Learn More
Hamilton™ 50 μL 700 Series Microliter Syringe
Código de producto. 17844332
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22s G
No se incluye la aguja
Personalizado
Estilo de punta de aguja:
3
Afilada, biselada, curva, sin perforación
No se incluye la aguja
Personalizado
Romo
Tipo de conexión:
Cementada
Extraíble
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión unitSize
17844332 Personalizado Personalizado Cementada cada uno
17824232 22s G 3 Cementada cada uno
17824342 22s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cementada cada uno
17834222 22s G Romo Cementada cada uno
17864212 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble cada uno
5 options
Código de producto. 17844332
Marca: Hamilton™ CAL81008
The 700 Series Microliter Syringe fulfi the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
  • The 700 series is the original Hamilton syringe.
  • This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
  • The 700 series remains the industry standard.
  • The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
  • Dispenses volumes up to 50 μL.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Material Borosilicate Glass
Calibre de aguja Personalizado
Diámetro interior (imperial) 0,041 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 1.03 mm
Diámetro exterior (métrico) 7.75 mm
Longitud de la aguja (imperial) Custom
Tipo de producto Jeringa Microliter
Temperatura máx. (imperial) 112°F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 705 SN
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 50 μl
Longitud de la aguja (métrico) Custom
Estilo de punta de aguja Personalizado
Tipo de conexión Cementada