Learn More
Hamilton™ 50 μL 1800 Series Gas Tight Syringe
Código de producto. 17884212
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
22s G
No se incluye la aguja
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
No se incluye la aguja
Tipo de conexión:
Cementada
Extraíble
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Tipo de conexión unitSize
17884212 No se incluye la aguja No se incluye la aguja Extraíble cada uno
17854232 22s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Cementada cada uno
17864282 22s G Afilada, biselada, curva, sin perforación Extraíble cada uno
3 options
Código de producto. 17884212
Marca: Hamilton™ CAL80501
The 1800 Series Gas Tight syringes are the reinforced plunger version of the 1700 Series.
  • Attached to the flange of the syringe is a blue syringe holder, which provides an area to hold the syringe that prevents heat transfer, dispense inaccuracies, and plunger blow outs.
  • Provides additional support to small-volume plungers that are prone to bending during injection.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 50 μL.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material PTFE
Calibre de aguja No se incluye la aguja
Diámetro interior (imperial) 0,041 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 1.03 mm
Diámetro exterior (métrico) 7.75 mm
Longitud de la aguja (imperial) No Needle Included
Tipo de producto Gas Tight Syringe
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1805 RN
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 50 μl
Longitud de la aguja (métrico) No Needle Included
Estilo de punta de aguja No se incluye la aguja
Tipo de conexión Extraíble