Learn More
Linker Industrietechnik™ 50 Dia. x 25 mm Height Stainless Steel Test Sieves
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 50 μm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con las normas 2.1 EN 10 204 e ISO 3310-1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 25 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 50mm |
| Mesh Material | Acero inoxidable |