Learn More
Crison™ Electrodo de pH 50 50/50 50 T
Código de producto. p-8642006
Change view
Click to view available options
Tipo de sonda:
N/D
Temperatura de Pt. 1000
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de sonda unitSize
12071322 N/D cada uno
12081322 Temperatura de Pt. 1000 cada uno
2 options
Código de producto. 12071322
Marca: Crison™ 5050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El 50 50 es un electrodo de pH universal que se puede utilizar con el Crison portátil de PH 25 y PH 25 DL, también disponible con una sonda de temperatura Pt. 1000 integrada.
  • Un electrodo de bajo mantenimiento, ya que no requieren supervisión de los niveles de los electrolitos
  • Vida útil media del producto de aproximadamente un año dependiendo de las condiciones de trabajo
  • Intervalo de medición pH de 0 a 14
  • Temperatura de funcionamiento de 0 &°C a 80&°C
  • Elemento de referencia de cable Ag revestido con AgCl
  • Diafragma cerámico y electrolito de gel
  • Profundidad de inmersión mínima de 18 mm
  • Las aplicaciones incluyen muestras acuosas en general
  • Las limitaciones incluyen soluciones de baja conductividad, sucias o viscosas, productos con coloides o sólidos en suspensión
Especificaciones
Tipo Electrodo de pH
Para utilizar con (aplicación) Mide muestras acuosas
Incluye Diafragma: Cerámica, ; electrolito: Gel
Material Interior de vidrio, exterior de policarbonato
Modelo 50 50
Intervalo de pH De 0 a 14
Tipo de sonda N/D
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C