missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Crison™ Electrodo de pH 50 50/50 50 T

Código de producto. 12081322
Change view
Click to view available options
Tipo de sonda:
N/D
Temperatura de Pt. 1000
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de sonda unitSize
12081322 Temperatura de Pt. 1000 cada uno
12071322 N/D cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12081322

Marca: Crison™ LZW5050T.97.002

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El 50 50 es un electrodo de pH universal que se puede utilizar con el Crison portátil de PH 25 y PH 25 DL, también disponible con una sonda de temperatura Pt. 1000 integrada.

  • Un electrodo de bajo mantenimiento, ya que no requieren supervisión de los niveles de los electrolitos
  • Vida útil media del producto de aproximadamente un año dependiendo de las condiciones de trabajo
  • Intervalo de medición pH de 0 a 14
  • Temperatura de funcionamiento de 0 &°C a 80&°C
  • Elemento de referencia de cable Ag revestido con AgCl
  • Diafragma cerámico y electrolito de gel
  • Profundidad de inmersión mínima de 18 mm
  • Las aplicaciones incluyen muestras acuosas en general
  • Las limitaciones incluyen soluciones de baja conductividad, sucias o viscosas, productos con coloides o sólidos en suspensión

Specifications

Tipo Electrodo de pH
Para utilizar con (aplicación) Mide muestras acuosas
Incluye Diafragma: Cerámica, ; electrolito: Gel
Material Interior de vidrio, exterior de policarbonato
Modelo 50 50 T
Intervalo de pH De 0 a 14
Tipo de sonda Temperatura de Pt. 1000
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 80 °C
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.