Learn More
5-Tiio-D-glucosa, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042748
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
15485809 5 mg 5 miligramos
15495809 10 mg 10 miligramos
15405819 25 mg 25 miligramos
3 options
Código de producto. 15485809
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63621.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
5-Thio-D-glucose is used as an inhibitor of the cellular transport of D-glucose and D-glucose mediated insulin release, it is also an Inhibitor of spermatogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-tio-D-glucosa se utiliza como un inhibidor del transporte celular de D-glucosa y de la liberación de insulina mediada con D-glucosa, también es un inhibidor de la espermatogénesis. También se utiliza para controlar/reducir la tasa de glucolisis in vivo.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20408-97-3
Fórmula molecular C6H12O5S
Peso molecular (g/mol) 196.217
Número MDL MFCD00006663
Clave InChI IJJLRUSZMLMXCN-SLPGGIOYSA-N
Sinónimo 5-thio-d-glucose, d-glucose, 5-thio, alpha-d-glucothiopyranose, 2r,3r,4s,5r-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-mercaptohexanal, unii-3prv1384uo, 5-thio-alpha-d-glucopyranose, glucose, 5-thio-, d, 2r,3r,4s,5r-2,3,4,6-tetrahydroxy-5-sulfanylhexanal
PubChem CID 88527
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2,3,4,6-tetrahidroxi-5-sulfanilhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)S)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Thio-D-glucose
Punto de fusión 135°C to 138°C
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Beilstein 1865193
Índice Merck 14,9334
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.22
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Polvo