Learn More
5-(terc-Butil)-3-(clorometil)-1,2,4-oxadiazol, +95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4509902
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10602653 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10099521 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10173184 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
3 options
Código de producto. 10602653
Marca: Thermo Scientific Maybridge SEW00330CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175205-41-1
Fórmula molecular C7H11ClN2O
Peso molecular (g/mol) 174.628
Clave InChI AIVSLDAXUIRICJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2796738
Nombre IUPAC 5-terc-butil-3-(clorometil)-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC(C)(C)C1=NC(=NO1)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(tert-Butyl)-3-(chloromethyl)-1, 2, 4-oxadiazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-tert-butyl-3-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-1,1-dimethylethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-1,1-dimethylethyl, 3-chloromethyl-5-t-butyl-1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-tert-butyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-chloromethyl-5-1,1-dimethylethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.63
Porcentaje de pureza 95%