Learn More
Ácido 5-terc-butilo-2-metoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-tert-Butyl-2-methoxybenzoic acid |
| Punto de fusión | 74°C to 76°C |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 2722665 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.26 |
| Porcentaje de pureza | 98% |