Learn More
MedChemExpress 5-TAMRA
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Peso molecular | 430.45 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 63 mg/mL (146.36 mM) |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 91809-66-4 |