Learn More
Invitrogen™ 5-ROX (5-Carboxy-X-Rhodamine, Triethylammonium Salt), single isomer
Descripción
El ácido carboxílico de 5-ROX se utiliza para el etiquetado de oligonucleótidos y aplicaciones automatizadas de secuenciación de ADN. Los conjugados de este colorante tienen espectros de longitud de onda más larga que los espectros de conjugados de la rodamina B de Lisaamine™, pero espectros de longitud de onda más corta que los de los conjugados Texas Red™.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | 5-ROX |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ácido carboxílico |
| Etiqueta o tinte | ROX |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |