Learn More
5-Piridina-2-iltiofeno-2-carbaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4510604
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10522672 250 mg 250 miligramos
10552832 1 g 1 g
10069823 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10522672 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC02204CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 132706-12-8
Fórmula molecular C10H7NOS
Peso molecular (g/mol) 189.232
Clave InChI VAGVVFZWHTULBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-pyridin-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-2-pyridyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarboxaldehyde, pubchem16361, acmc-1c1gm, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbaldehyde, 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbaldehyde #, thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-pyridyl
PubChem CID 605127
Nombre IUPAC 5-piridin-2-iltiofen-2-carbaldehído
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CC=C(S2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Pyridin-2-ylthiophene-2-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.24
Porcentaje de pureza 97%