Learn More
5-Pirid-4-iltiofeno-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3586821
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10505934 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10450554 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10505934 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC67004CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 129770-69-0
Fórmula molecular C10H7NOS
Peso molecular (g/mol) 189.232
Número MDL MFCD06802777
Clave InChI SZPFXOQATCPCET-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11052422
Nombre IUPAC 5-piridin-4-iltiofeno-2-carbaldehído
SMILES C1=CN=CC=C1C2=CC=C(S2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Pyrid-4-ylthiophene-2-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-pyridin-4-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-pyrid-4-ylthiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-4-pyridinyl, acmc-20mtde, 4-5-formylthien-2-yl pyridine, 2-formyl-5-pyridin-4-yl thiophene, 5-4-pyridyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-pyridinyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-4-pyridinyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.24
Porcentaje de pureza 97%