missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(5-pirid-4-iltien-2-il)metanol, 95 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5-Pyrid-4-ylthien-2-yl)methanol |
| % mín. CAS | 94.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.25 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?