Learn More
5-Phenyl-1H-tetrazole, TRC
Código de producto. 30428375
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Código de producto. Cantidad
30428375 250 mg
30422695 500 mg
30418268 2.5 g
3 options
Código de producto. 30428375
Proveedor: Toronto Research Chemicals TRCP337023250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18039-42-4
Nombre del producto químico o material 5-Phenyl-1H-tetrazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0592
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N4/c1-2-4-6(5-3-1)7-8-10-11-9-7/h1-5H,(H,8,9,10,11)
Nombre IUPAC 5-phenyl-1H-tetrazole
Fórmula molecular C7 H6 N4
Peso molecular (g/mol) 146.15
SMILES c1ccc(cc1)c2nnn[nH]2
Sinónimo 5-Phenyl-2H-tetrazole, 1H-Tetrazole, 5-phenyl- (8CI,9CI), Tetrazole, 5-phenyl- (6CI), 5-Phenyl-1,2,3,4-tetrazole, 5-Phenyl-1H-tetrazole, 5-Phenyl-2H-tetrazole, 5-Phenyltetrazole, Celltetra BHT-P 5T, Celltetra P 5T, Expandex 5PT, Expandex OX 5PT, Kempore 50XPT, MA 1623, NSC 11138, Phenyltetrazole, Unicell 5PT, Unifoam HB 1