Learn More
(5-Fenil-1,3-oxazol-4-il)metanol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10436272
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10436272 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10573002 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
2 options
Código de producto. 10436272
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC10209DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 352018-88-3
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.187
Número MDL MFCD03086105
Clave InChI LVHWTAMRDRDXJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-phenyloxazol-4-yl methanol, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl methanol, 5-phenyl-1,3-oxazole-4-methanol, 4-oxazolemethanol,5-phenyl, 5-phenyl-4-oxazolyl methanol, 5-phenyl-oxazol-4-yl-methanol, 5-phenyl-1,3-oxazol-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 2776302
Nombre IUPAC (5-fenil-1,3-oxazol-4-il)metanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(N=CO2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)methanol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 95%