Learn More
5'-O-(terc-butildimetilsilil)timidina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7034612
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15418937 250 mg 250 miligramos
15498927 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15418937
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52301.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
5'-O-(tert-Butyldimethylsilyl)thymidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5′-o-(terc-butildimetilsilil)timidina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40733-28-6
Fórmula molecular C16H28N2O5Si
Peso molecular (g/mol) 356.49
Número MDL MFCD01631041
Clave InChI IJWIJLIIOKZJMS-YNEHKIRRSA-N
Sinónimo 1-2s,4r,5s-5-tert-butyldimethylsilyl oxy methyl-4-hydroxyoxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 44717046
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)O2)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-O-(tert-Butyldimethylsilyl)thymidine
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC ácido 6-{4-[(terc-butoxi)carbonil]piperazin-1-il}piridina-3-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.49
Porcentaje de pureza ≥97%