Learn More
5-Nitroisatina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-173531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10785401 5 g Frasco de vidrio 5 g
10031430 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10785401 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128720050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 611-09-6 | C8H4N2O4 | 192.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-09-6
Fórmula molecular C8H4N2O4
Peso molecular (g/mol) 192.13
Número MDL MFCD00005720
Clave InChI UNMYHYODJHKLOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitroisatin, 5-nitroindoline-2,3-dione, 5-nitroindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-nitro, indole-2,3-dione, 5-nitro, isatin, 5-nitro, n-nitroisatin, ccris 4031, 2,3-dihydro-5-nitroindole-2,3-dione, 5-nitro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione
PubChem CID 4669250
Nombre IUPAC 5-nitro-1H-indol-2,3-diona
SMILES C1=CC2=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)C(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitroisatin
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 251°C
Color Naranja a naranja amarillento
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 21, 456
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Nitroisatin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.